Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
dot blot: suitable, western blot: suitable
Application:
DB, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócantibody form
purified antibody
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rabbit, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
General description
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 11 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego histonu H3 z lizyną 14 zastąpioną metioniną.
Zaobserwowano ~19 kDa; obliczono 15,40 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Epitop: N-terminus
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa histon H3 z substytucją K14M.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated Anti-Histone H3, K14M mutant by Dot Blot using H3.1 peptide.
Dot Blot Analysis: 2.5 to 20 ng of this antibody detected Histone H3.1 peptide containing the K14M substitution.
Dot Blot Analysis: 2.5 to 20 ng of this antibody detected Histone H3.1 peptide containing the K14M substitution.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE2882-100UL | 04061841030393 |
| ABE2882-25UL | 04061841030409 |