Merck
ABE2879M
Anty-Dyskerin (Owca)
from sheep, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4, CBF5 homolog, Nopp140-associated protein of 57 kDa, Nucleolar protein NAP57, Nucleolar protein family A member 4, snoRNP protein DKC1
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
sheep
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DKC1(1736)
General description
Podjednostka 4 kompleksu rybonukleoproteinowego H/ACA (UniProt: O60832; znany również jako CBF5 homolog, Dyskerin, Nopp140-associated protein of 57 kDa, Nucleolar protein NAP57, Nucleolar protein family A member 4, snoRNP protein DKC1) jest kodowany przez gen DKC1 (znany również jako NOLA4) (Gene ID: 1736) u człowieka. Dyskeryna jest wysoce konserwatywnym białkiem jąderkowym, które bierze udział w wielu funkcjach komórkowych, takich jak ekspresja białek, wzrost, proliferacja i transport nukleo-cytoplazmatyczny. Pomaga w stabilizacji składnika RNA telomerazy, co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie kompleksu enzymatycznego telomerazy. Modyfikuje również specyficzne reszty urydynowe rybosomalnego RNA, przekształcając je w pseudourydynę, umożliwiając w ten sposób prawidłowe przetwarzanie i funkcjonowanie rybosomów. Mutacje punktowe w genie DKC1 powodują rzadki zespół dziedziczny zwany wrodzoną dyskeratozą sprzężoną z chromosomem X, który prowadzi do wczesnej śmiertelności z powodu postępującej niewydolności szpiku kostnego i charakteryzuje się triadą siatkowatej hiperpigmentacji skóry, dystrofii paznokci i leukoplakii śluzówkowej. (Ref.: Montanaro, L (2010). J. Pathol. 222(4): 345-9).
Zaobserwowano ~58 kDa; obliczono 57,67 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-końcowa połowa
Sprzężony z białkiem nośnikowym toksoidu błoniczego liniowy peptyd odpowiadający 16 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej dyskeryny.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Dyskerin w komórkach 293T. Sygnał zanikał po zastosowaniu siRNA przeciwko dyskerynie (Stern, J.L., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2384-95).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła Dyskerin związaną z telomerami w komórkach HEK293 z nadekspresją telomerazy (Stern, J.L., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2384-95).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia odzyskanych komórek 293T z nadekspresją telomerazy Dyskerin. (Stern, J.L., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2384-95).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła dyskerynę w komórkach HEK293T transfekowanych plazmidem ekspresyjnym dyskeryny (dzięki uprzejmości laboratoriów dr Hildy Pickett i dr Tracy Bryan, Children s Medical Research Institute, Australia).
Anti-Dyskerin (Sheep), nr kat. Nr ABE2879, jest wysoce specyficznym owczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w podjednostkę 4 kompleksu rybonukleoproteiny H/ACA i zostało przetestowane w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To owcze przeciwciało poliklonalne wykrywa dyskerynę w ludzkich komórkach. Celuje w 16-aminokwasowy epitop w C-końcowej połowie ludzkiej Dyskeryny.
Physical form
Oczyszczone owcze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 20 mM HEPES-KOH (pH 7,9) 200 mM KCl 1 mM EDTA z 0,02% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell Lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Dyskerin in HeLa cell Lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE2879-25UG04054839474996
ABE287904054839339660