ABE2875
Anti-Nek6
from rabbit
Synonim(y):
Serine/threonine-protein kinase Nek6, EC: 2.7.11.1, Never in mitosis A-related kinase 6, NimA-related protein kinase 6, Protein kinase SID6-1512
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEK6(10783)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Nek6 in HeLa cells that were transfected with Nek6 siRNA (O′Regan, L., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(14):3975-90).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nek6 in IP blot from lysates prepared from untransfected HEK 293 cells synchronized in S or M phase of the cell cycle with hydroxyurea or nocodazole, HeLa cells were either mock transfected or transfected (O′Regan, L., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(14):3975-90; O′Regan, L., et. al. (2015). J Cell Biol. 209(3):349-58).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Nek6 in lysates prepared from untransfected HEK 293 cells synchronized in S or M phase of the cell cycle with hydroxyurea or nocodazole (O′Regan, L., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(14):3975-90; O′Regan, L., et. al. (2015). J Cell Biol. 209(3):349-58).
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Nek6 in 10 µg of HT1080 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1