Merck
ABE2870M
Anty-SMYD3
from rabbit
Synonim(y):
Histone-lysine N-methyltransferase SMYD3, SET and MYND domain-containing protein 3, Zinc finger MYND domain-containing protein 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SMYD3(64754)
General description
N-metylotransferaza histon-lizyna SMYD3 (UniProt: Q9H7B4; znana również jako EC: 2.1.1.43, SET and MYND domain-containing protein 3, Zinc finger MYND domain-containing protein 1) jest kodowana przez gen SYMD3 (znany również jako ZMYND1, ZNFN3A1) (Gene ID: 64754) u człowieka. SMYD3 jest członkiem nadrodziny metylotransferaz wiążących SAM klasy V, która specyficznie metyluje ′Lys-4′ histonu H3, indukując di- i tri-metylację, ale nie monometylację. Domena SET SMYD3 wykazuje aktywność metylotransferazy specyficznej dla histonu H3-lizyny 4 (H3-K4), która jest zwiększona w obecności HSP90A. SMYD3 zawiera również domenę palca cynkowego typu MYND (aa 49-87). Odgrywa ważną rolę w aktywacji transkrypcji jako członek kompleksu polimerazy RNA II. SMYD3 jest głównie cytoplazmatyczny, gdy komórki są zatrzymane w fazie G0/G1, ale gromadzi się w jądrze w fazie S i G2/M. Ulega ekspresji w mięśniach szkieletowych i jądrach, a jej nadekspresję wykazano w większości przypadków raka jelita grubego i raka wątrobowokomórkowego. Wprowadzenie SMYD3 do komórek NIH3T3 zwiększa wzrost komórek, a knockdown tego genu za pomocą SiRNA indukuje supresję wzrostu w komórkach nowotworowych. (Ref.: Hamamoto, R et al. (2004). Nat. Cell Biol. 6(8); 731-740; Sarris, ME et al. (2016). Cancer Cell 29(3); 354-366).
Zaobserwowano ~49 kDa; obliczono 49,10 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Rekombinowana ludzka N-metylotransferaza histon-lizyna SMYD3 znakowana His o pełnej długości.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia wykryła SMYD3 w wątrobach 8,5-miesięcznych myszy typu dzikiego i myszy Smyd3-KO poddanych działaniu DEN (Sarris, M.E., et. al. (2016). Cancer Cell. 29(3):354-66).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła SMYD3 w całych komórkach i ekstraktach jądrowych z wątroby 8,5-miesięcznych myszy nieleczonych i leczonych DEN (Sarris, M.E., et. al. (2016). Cancer Cell. 29(3):354-66).
Przeciwciało anty-SMYD3, nr kat. ABE2870, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko N-metylotransferazie histon-lizyna SMYD3 i zostało przetestowane w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa N-metylotransferazę histonowo-lizynową SMYD3 w komórkach ludzkich i mysich.
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEPG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SMYD3 in 10 µg of HEPG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE287004054839330698
ABE2870-25UL04054839474941