ABE2696
Anti-GADD45 alpha Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD45 alpha, DDIT-1, DNA damage-inducible transcript 1 protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GADD45A(1647)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected GADD45 alpha in human colon cancer tissue section.
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GADD45 alpha in 10 µg of mouse kidney tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1