ABE239
Anti-JARID1B Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 5B, Jumonji, AT rich interactive domain 1B (RBP2-like), putative DNA/chromatin binding motif, jumonji, AT rich interactive domain 1B, Histone demethylase JARID1B, retinoblastoma-binding protein 2, homolog 1A, Cancer/
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDM5B(10765)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
A representative lot of this antibody was reported to work for immunoprecipitation analysis in Saos-2, MCF-7, and T47D lysates (Laboratory of E. Benevolenskaya , University of Illinois at Chicago).
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Histone Modifying Proteins
Jakość
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected JARID1B on 10 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
A431 cell lysate
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1