Merck
ABE1975
Przeciwciało anty-Srg3/BAF155
serum, from rabbit
Synonim(y):
SWI/SNF complex subunit SMARCC1, BAF155, BRG1-associated factor 155, SWI/SNF complex 155 kDa subunit, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily C member 1, SWI3-related protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SMARCC1(6599)
General description
Podjednostka kompleksu SWI/SNF SMARCC1 (UniProt P97496; znana również jako BAF155, BRG1-associated factor 155, SWI/SNF complex 155 kDa subunit, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily C member 1, SWI3-related protein) jest kodowana przez gen Smarcc1 (znany również jako Baf155, Srg3) (Gene ID 20588) u myszy. SMARCC1/BAF155/SRG3 jest podstawowym składnikiem kompleksu SWI/SNF, który koordynuje ekspresję określonych genów kluczowych dla tworzenia ośrodka zarodkowego (GC), w tym Blimp-1 i Bcl-6. SWI/SNF jest kompleksem remodelującym chromatynę, który napędza zmiany konformacyjne nukleosomów w sposób zależny od ATP. Kompleks SWI/SNF jest wymagany do różnicowania komórek pomocniczych GC B i T (Tfh). Myszy pozbawione genu Smarcc1/Baf155/Srg3 wykazywały upośledzone różnicowanie komórek GC B i Tth w odpowiedzi na antygen zależny od komórek T. Kompleks SWI/SNF składa się z co najmniej 12 różnych podjednostek, w tym BRG1 z aktywnością ATPazy i SMARCC1/BAF155/SRG3, który kontroluje stabilność kompleksu. SMARCC1/BAF155/SRG3 zawiera N-końcowy region kwasowy (23% zawartości Asp/Glu od a.a. 211-441), wiążącą DNA domenę SWIRM (a.a. 448-545), oddziałującą z histonami domenę SANT (a.617-668), motyw leucyny-zipper (a.a. 899-942) oraz C-końcowy region bogaty w glutaminę i prolinę (a.a. 768-862 i 977-1104).
Zaobserwowano ~155 kDa. Obliczono 122,9 kDa (ludzka i mysia SRG3) i 120,1 kDa (mysia izoforma 2). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Region C-końcowy.
Rekombinowany mysi fragment C-końcowy Srg3/BAF155 znakowany GST.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Srg3 immunoprecypitowaną z ekstraktów jądrowych ludzkich komórek Raji i mysich komórek BAL17 B (Choi, J., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(7):E718-727).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła docelowe pasmo Srg3 o masie ~155 kDa i pasmo reagujące krzyżowo o masie ~170 kDa w lizatach mysich grasic i węzłów chłonnych. Pasmo ~170 kDa prawdopodobnie reprezentuje mysi ortolog ludzkiego białka BAF170 (Jeon, S.H., et al. (1997). J. Exp. Med. 185(10):1827-1836).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła zajęcie Srg3 w proksymalnym promotorze i regionach BRE (Bcl-6 responsive element) locus Blimp-1 w komórkach B centrum zarodkowego (GC), ale nie w plazmocytowych komórkach B (PC) (Choi, J., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(7):E718-727).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła zajętość Srg3 w locus Blimp-1 przy użyciu prepratów chromatyny z nieleczonych mysich komórek chłoniaka BAL17 B, ale nie z komórek BAL17 pozbawionych Brg1/Srg3 po leczeniu siRNA (Choi, J., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(7):E718-727).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała Srg3 i związane z nim białka z ekstraktów jądrowych ludzkich komórek Raji i mysich komórek BAL17 B (Choi, J., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(7):E718-727).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia ko-immunoprecypitowała białko podobne do SWI2 o masie ~195 kDa z białkiem Srg3 o masie ~155 kDa z ekstraktów komórek grasicy mysiej (Jeon, S.H., et al. (1997). J. Exp. Med. 185(10):1827-1836).
Przeciwciało anty-Srg3/BAF155 jest przeciwciałem przeciwko Srg3/BAF155 do stosowania w Western Blotting, immunoprecypitacji chromatyny (ChIP).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Reaguje zarówno z mysimi, jak i ludzkimi białkami Srg3/BAF155. Powtórzono, aby wykazywał reaktywność krzyżową wobec ~ 170 kDa mysiego ortologa ludzkiego białka BAF170 (Jeon, S.H., et al. (1997). J. Exp. Med. 185(10):1827-1836). Oczekuje się, że będzie reagować również z mysią izoformą 2 Srg3/Smarcc1 spliced zgłoszoną przez UniProt (UniProt P97496-2).
Physical form
Surowica króliczych przeciwciał poliklonalnych z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in K562 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Srg3/BAF155 in 10 µg of K562 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c