Kluczowe dokumenty
ABE1974
Sigma-Aldrich
Anty-CHMP1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Charged multivesicular body protein 1b, CHMP1.5, Chromatin-modifying protein 1b, Vacuolar protein sorting-associated protein 46-2, Vps46-2, hVps46-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 98% homology), bovine (based on 99% homology)
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHMP1B(57132)
Opis ogólny
Naładowane białko ciała wielopęcherzykowego 1b (UniProt: Q7LBR1; CHMP1.5, Chromatin-modifying protein 1b, CHMP1b, Vacuolar protein sorting-associated protein 46-2, Vps46-2, hVps46-2) jest kodowane przez gen CHMP1B (znany również jako C18orf2) (Gene ID: 57132) u człowieka. CHMP1b jest członkiem rodziny białek modyfikujących chromatynę / naładowanych ciał wielopęcherzykowych (CHMP). Ulega szerokiej ekspresji i występuje w trzustce, nerkach, mięśniach szkieletowych, wątrobie, płucach, łożysku i tkance mózgowej. CHMP1b jest peryferyjnie związanym składnikiem systemu sortowania endosomalnego, który jest wymagany dla kompleksu transportowego III (ESCRT-III), który bierze udział w tworzeniu ciał wielopęcherzykowych (MVB) i sortowaniu białek ładunku endosomalnego do MVB. CHMP1b jest zlokalizowany w cytozolu, endosomie i białku błony obwodowej. CHMP1b wiąże się specyficznie ze spastyną AAA ATPazy i w ten sposób rekrutuje to białko odcinające mikrotubule do ciała środkowego. Wykazano, że CHMP1b i spastyna kolokalizują się w ciałach środkowych w dzielących się komórkach HeLa, a knockdown CHMP1b zmniejsza ilość spastyny w ciałach środkowych.
Specyficzność
To poliklonalne przeciwciało wykrywa naładowane białko wielopęcherzykowe 1b w ludzkich komórkach. Ludzkie CHMP1B wykazuje 99% i 98% homologii odpowiednio z bydlęcym i mysim CHMP1B.
Immunogen
Epitop: nieznany
Rekombinowane ludzkie białko wielopęcherzykowe 1b znakowane GST o pełnej długości.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła CHMP1B w zastosowaniach Western Blotting (Morita, E., et. al. (2010). Proc Natl Acad. Sci USA. 107(29):12889-94; Bailey, J.K., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(14):8987-9001).
Anti-CHMP1B, nr kat. Nr ABE1974, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko naładowanemu białku ciała wielopęcherzykowego 1b i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Western Blotting in ARPE-19 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected CHMP1B in 10 µg of ARPE-19 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~29 kDa; obliczono 22,11 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1