Merck
ABE1963
Przeciwciało anty-RecQ5
serum, from rabbit
Synonim(y):
ATP-dependent DNA helicase Q5, DNA helicase, RecQ-like type 5, RecQ5, RecQ protein-like 5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RECQL5(9400)
General description
Zależna od ATP helikaza DNA Q5 (EC 3.6.4.12; UniProt O94762; znana również jako helikaza DNA RecQ-like type 5, RecQ5, RecQ protein-like 5) jest kodowana przez gen RECQL5 (znany również jako RECQ5) (Gene ID 9400) u człowieka. Ludzkie białka RECQ (RECQ1, BLM, WRN, RECQ4 i RECQ5) stanowią rodzinę wysoce konserwatywnych helikaz DNA o nieredundantnych funkcjach zapewniających prawidłowy rozwój. RECQ5 odgrywa ważną rolę w zapobieganiu zarówno związanym z transkrypcją dwuniciowym pęknięciom (DSB), jak i DSB spowodowanym przez trucizny TOP1, takie jak kamptotecyna (CPT), a niedobór Recq5 prowadzi do niestabilności genomu i rozwoju raka u myszy. Domena KIX RECQ5, w której pośredniczy interakcja z polimerazą RNA II (RNAPII), zapobiega wiązaniu przez RNAPII czynnika wydłużania transkrypcji TFIIS, hamując w ten sposób zależną od RNAPII inicjację transkrypcji i DSB. Z drugiej strony wiadomo również, że RECQ5 oddziałuje z aktywnym kompleksem elongacyjnym RNAPII (RNAPIIo) w celu utrzymania szybkości elongacji transkrypcji i zapobiegania niestabilności genomu. Ponadto, domena helikazy RECQ5, w której pośredniczy interakcja z TOP1, ułatwia SUMOylację TOP1 K391/K436, promując asocjację TOP1-RNAPIIo i wydajną rekrutację czynników przetwarzania mRNA do aktywnej transkrypcyjnie chromatyny, aby zapobiec niestabilności genomu spowodowanej tworzeniem się pętli R.
Zaobserwowano ~120 kDa. Obliczono 108,9 kDa (izoforma Beta) i 106,1 kDa (izoforma 4).
Immunogen
Epitop: Domena interakcji RAD51.
Liniowy peptyd odpowiadający sekwencji z domeny interakcji RAD51 ludzkiego RecQ5.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła dziki typ RecQ5 znakowany FLAG i zmutowany konstrukt RecQ5 z defektem ATPazy D157A (DA), ale nie konstrukt RECQ5 ze skróconą domeną helikazy (usunięty a.a. 450-991) wyrażony w komórkach HEK293 T pozbawionych endogennego RecQ5 (Li, M., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6720).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywne partie wykryły regulację w dół RecQ5 za pośrednictwem siRNA przy użyciu lizatu całych komórek lub frakcji chromatyny z ludzkich komórek HEK293T. Połączone leczenie siRNA i inhibitorem transkrypcji 5,6-dichloro-beta-d-ribofuranozylo-benzimidazolem (DRB) dodatkowo obniżyło komórkowy poziom białka RecQ5 (Li, M., et al. (2015). Nat. Commun. 6:6720; Li, M., et al. (2011). Mol. Cell. Biol. 31(10) 2090-2099).
To przeciwciało anty-RecQ5 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania RecQ5.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Biochem/physiol Actions
Ta surowica odpornościowa rozpoznaje izoformę Beta RECQ5 poprzez celowanie w sekwencję z regionu oddziałującego z RAD51 w domenie helikazy. Oczekuje się, że ta surowica odpornościowa będzie reagować również ze splicowaną izoformą 4, ale nie ze skróconymi w domenie helikazy wariantami spliced Alpha (RecQ5b) i Gamma (RecQ5a) zgłoszonymi przez UniProt (O94762).
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Raji nuclear extract.
Western Blotting Analysis: An 1:500 dilution of this antibody detected RecQ5 in 10 µg of Raji nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE196304055977331516