Merck
ABE1958
Anty-Zic1/2
from rabbit
Synonim(y):
Zinc finger protein of the cerebellum 1
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, ICC, IF, WB
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Zic1(22771)
General description
Białko palca cynkowego ZIC 1 (UniProt: P46684; znane również jako białko palca cynkowego móżdżku 1) jest kodowane przez gen Zic 1 (znany również jako Zic) (identyfikator genu: 22771) u myszy. Zic 1 jest członkiem rodziny białek palca cynkowego typu GLI C2H2. Zic 1 ulega ekspresji w ośrodkowym układzie nerwowym i osteoblastach. Wysoki poziom ekspresji obserwuje się w móżdżku, podczas gdy niski poziom ekspresji obserwuje się w opuszce węchowej, międzymózgowiu i pniu mózgu. Działa jako aktywator transkrypcyjny, który bierze udział w neurogenezie i odgrywa ważną rolę we wczesnym etapie organogenezy OUN, a także podczas rozwoju grzbietowego rdzenia kręgowego i dojrzewania móżdżku. Domeny palca cynkowego typu C2H2 3, 4 i 5 Zic 1 są uważane za niezbędne do aktywacji transkrypcji i interakcji Zic 1 z białkiem zawierającym domenę inhibitora rodziny MyoD (MDFIC). Wykazano również, że Zic 1 bierze udział w przestrzennym rozmieszczeniu neuronów włókien mchowych (MF) w obrębie jądra szarego mostu (PGN). Odgrywa rolę w regulacji wyboru szlaku aksonu MF i promuje migrację MF w kierunku ipsilateralnie zlokalizowanych obszarów móżdżku.
~53 kDa obserwowane; 48,33 kDa obliczone dla Zic1; 54,95 kDa obliczone dla Zic2. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd odpowiadający 20 aminokwasom z C-końcowego końca mysiego białka Zic 1.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła Zic1/2 w móżdżku myszy (Frank, C.L., et. al. (2015). Nat Neurosci. 18(5):647-56).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Zic1/2 w postmitotycznych komórkach ziarnistych (Kim, J.Y., et. al. (2003). Dev Biol. 263(1):50-66) i móżdżku dorosłych myszy (Koirala, S., et. al. (2009). J Neurosci. 29(23):7439-49).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Zic1/2 w zastosowaniach immunocytochemii (Kenney, A.M., et. al. (2000). Mol Cell Biol. 20(23):9055-67).
Anti-Zic1/2, nr kat. ABE1958, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w białko palca cynkowego ZIC 1 i zostało przetestowane w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), immunocytochemii, immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa białko Zic1 u myszy i ludzi.
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human cerebellum tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected Zic1/2 in 10 µg of human cerebellum tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1