Przejdź do
ABE1943
Przeciwciało anty-HOXB13
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Homeobox protein Hox-B13, HOXB13
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki02 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
1870,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HOXB13(10481)
General description
Białko homeobox Hox-B13 (UniProt Q92826) jest kodowane przez gen HOXB13 (znany również jako PSGD) (identyfikator genu 10481) u człowieka. HOXB13 jest członkiem rodziny genów homeobox, których ekspresja jest ograniczona do tkanek prostaty i jest silnie skorelowana z ekspresją receptora androgenowego (AR). Hox-B13 hamuje stymulowaną androgenami aktywność AR poprzez bezpośrednią interakcję AR, a tym samym hamuje wzrost zależnego od androgenów (AD) raka prostaty (PCa) w warunkach bogatych w androgeny. Z drugiej strony wiadomo również, że HOXB13 ulega nadekspresji w PCa opornym na kastrację (CRPC), gdzie odgrywa dychotomiczną rolę w promowaniu wzrostu PCa niezależnego od androgenów (AI). Poziom cynku w ludzkiej prostacie jest znacznie obniżony w guzach nabłonka gruczołu krokowego i nadal spada podczas progresji w kierunku wzrostu AI. Nadekspresja HOXB13 zwiększa transkrypcję jego genów docelowych SLC30A10 (ZnT10) i SLC30A4 (ZnT4) dla transporterów wyjściowych cynku, które są odpowiedzialne za obniżenie poziomu cynku w CRPC. Zmniejszony wewnątrzkomórkowy poziom cynku z kolei stymuluje sygnalizację NF-κB i promuje inwazję i przerzuty komórek CRPC.
~35 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego HOXB13.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ekspresję HOXB13 w ludzkich liniach komórkowych raka prostaty MDA PCa 2b, LNCaP i C4-2, ale nie w raku prostaty DU145, PC3, CWR22Rv-1 lub nienowotworowej linii nabłonka prostaty P69 (Kim, Y.R., et. al. (2010). Mol Cancer. 9:124).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ekspresję jądrową HOXB13 w MDA PCa 2b i LNCaP, ale nie PC3 lub DU145, ludzkich liniach komórkowych raka prostaty (Kim, Y.R., et. al. (2010). Mol Cancer. 9:124).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła zróżnicowaną ekspresję HOXB13 wśród różnych androgenozależnych (AD) i androgenoniezależnych (AI) ludzkich tkanek raka prostaty (Kim, Y.R., et. al. (2010). Mol Cancer. 9:124; Kim, Y.R., et. al. (2014). Oncogene. 33(37):4558-4567).
To przeciwciało anty-HOXB13 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunocytochemii i immunohistochemii do wykrywania HOXB13.
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało selektywnie reaguje z ludzkim HOXB13, ale nie z homologicznym HOXA13 lub HOXD13.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-HCI, pH 8,0 i 0,1% azydku sodu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in LNCaP cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected HOXB13 in 10 µg of LNCaP cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC1210AV32639HPA051634
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 2F11.1, from mouse
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)