Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KAT2A(2648)
General description
Acetylotransferaza histonowa KAT2A (EC 2.3.1.48; UniProt Q92830; znana również jako General control of amino acid synthesis protein 5-like 2, hGCN5, Histone acetyltransferase GCN5, HsGCN5, Lysine acetyltransferase 2A, STAF97) jest kodowana przez gen KAT2A (znany również jako GCN5, GCN5L2, HGCN5) (Gene ID 2648) u człowieka. Acetylotransferazy histonowe (HAT) są koaktywatorami transkrypcji rekrutowanymi przez aktywatory transkrypcyjne do docelowych promotorów genów, gdzie zwiększają aktywność transkrypcyjną poprzez acetylowanie reszt lizyny w N-końcowych regionach histonów. KAT2A/KAT2B, MYST (MOZ, Ybf2 (Sas3), Sas2 i Tip60), TAFII250, CREBBP/EP300 i SRC reprezentują pięć rodzin HAT. Oprócz funkcjonowania jako koaktywatory transkrypcji, KAT2A (GCN5) i KAT2B (PCAF) są również zgłaszane do tłumienia produkcji IFN-β i wrodzonej odporności przeciwwirusowej poprzez hamowanie wrodzonej kinazy sygnalizacyjnej TBK1 w cytoplazmie w sposób niezależny od HAT i nietranskrypcyjny.
~100 kDa obserwowane. Obliczono 93,93 kDa (ludzki GCN5-L; UniProt Q92830-1).
Immunogen
Epitop: N-terminus.
Liniowy peptyd sprzężony z owalbuminą odpowiadający N-końcowej sekwencji ludzkiego Gcn5.
Application
Analiza Western Blotting: 1,2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło immunoprecypitację Gcn5 z ekstraktu jądrowego HeLa.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia immunoprecypitowała fragmenty DNA związane z KAT2A/GCN5 metodą ChIP przy użyciu preparatów chromatyny z mysich CH12 i ludzkich limfoblastów GM12878 (Cheng, Y., et al. (2014). Nature. 515(7527):371-375).
Analiza ChIP-seq: Reprezentatywna partia została wykorzystana do wygenerowania profili wiązania Gcn5 w całym genomie poprzez analizę ChIP-seq przy użyciu preparatów chromatyny z mysich CH12 i ludzkich limfoblastów GM12878 (Cheng, Y., et al. (2014). Nature. 515(7527):371-375).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia immunoprecypitowała fragmenty DNA związane z KAT2A/GCN5 metodą ChIP przy użyciu preparatów chromatyny z mysich CH12 i ludzkich limfoblastów GM12878 (Cheng, Y., et al. (2014). Nature. 515(7527):371-375).
Analiza ChIP-seq: Reprezentatywna partia została wykorzystana do wygenerowania profili wiązania Gcn5 w całym genomie poprzez analizę ChIP-seq przy użyciu preparatów chromatyny z mysich CH12 i ludzkich limfoblastów GM12878 (Cheng, Y., et al. (2014). Nature. 515(7527):371-375).
Anti-Gcn5 Antibody to przeciwciało przeciwko Gcn5 do stosowania w immunoprecypitacji, Western Blotting, ChIP-seq, immunoprecypitacji chromatyny (ChIP).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histone Modifying Proteins
Histone Modifying Proteins
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało poliklonalne zostało podniesione przeciwko ludzkiej izoformie KAT2A GCN5-L N-końcowej sekwencji, która jest w 95% konserwowana w mysiej i szczurzej Kat2a/Gcn5, ale brakuje jej w ludzkiej spliced izoformie GCN5-S (UniProt Q92830-2).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunoprecipitation in HeLa nuclear extract.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipited Gcn5 from 500 µg of HeLa nuclear extract.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipited Gcn5 from 500 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE1934 | 04055977335194 |