primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 54.70 kDa
observed mol wt ~54 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UPF3A(65110)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected UPF3A in HEK293 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected UPF3A in human fetal brain tissue lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected UPF3A in human testis and human colon tissue sections.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected UPF3A in lysate from HeLa cells over expressing UPF3A. (Courtesy of Matthew Kim & Dr. Wilkinson Miles at UCSD).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1