Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TDRD3(81550)
General description
Białko 3 zawierające domenę Tudora (UniProt: Q9H7E2; znane również jako TDRD3) jest kodowane przez gen TDRD3 (Gene ID: 81550) u człowieka. TDRD3 należy do ewolucyjnie konserwowanej rodziny 12 białek (TDRD1-TDRD12), które zawierają jedną lub więcej domen Tudor, które rozpoznają symetryczne reszty dimetyloargininy (sDMA), z wyjątkiem TDRD3, który wiąże się selektywnie z asymetryczną dimetyloargininą. TDRD3, oprócz domeny Tudor, zawiera domniemany motyw rozpoznawania kwasu nukleinowego i domenę związaną z ubikwityną. Domeny Tudor są wysoce konserwatywne w całej ewolucji: można je znaleźć praktycznie we wszystkich organizmach, od bakterii po ssaki. Obecność TDRD3 stwierdzono w sercu, mózgu, łożysku, płucach, wątrobie, mięśniach szkieletowych, nerkach i trzustce. Występuje zarówno w jądrze, jak i w cytoplazmie. W jądrze działa jako koaktywator i rozpoznaje oraz wiąże asymetryczną dimetylację na ogonach histonów rdzeniowych. Domena Tudor specyficznie rozpoznaje i wiąże asymetryczną dimetylację histonu H3 ′Arg-17′ (H3R17me2a) i histonów H4 ′Arg-3′, 2 znaczniki dla epigenetycznej aktywacji transkrypcji. W cytoplazmie może odgrywać rolę w montażu i/lub demontażu granulek stresowych mRNA oraz w regulacji translacji docelowych mRNA poprzez wiązanie motywów bogatych w Arg/Gly (GAR) w białkach zawierających dimetyloargininę. TDRD3 działa jako pozytywny regulator transkrypcji genu c-MYC poprzez rekrutację topoizomerazy IIIB (TOP3B) do regionu promotora genu c-MYC poprzez rozpoznawanie H4R3me2a. Nadekspresja genu TDRD3 ma silną wartość predykcyjną dla złego rokowania w rakach piersi z ujemnym receptorem estrogenowym. (Ref.: Goulet, I et al. (2008). Hum. Mol. Genet. 17(19):3055-3074; Sikorsky, T et al. (2012). Nucleic Acids Res. 40(22):11748-55).
Zaobserwowano ~85 kDa; obliczono 73,18 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: domena:
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 258 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego białka 3 zawierającego domenę Tudor.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło TDRD3 w 20 µL lizatu komórek MCF7.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła TDRD3 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Yang, Y., et. al. (2014). Mol Cell. 53(3):484-97).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła TDRD3 w aplikacjach immunoprecypitacji chromatyny (Yang, Y., et. al. (2014). Mol Cell. 53(3):484-97; Yang, Y., et. al. (2010). Mol Cell. 40(6):1016-23).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła TDRD3 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Yang, Y., et. al. (2014). Mol Cell. 53(3):484-97).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła TDRD3 w aplikacjach immunoprecypitacji chromatyny (Yang, Y., et. al. (2014). Mol Cell. 53(3):484-97; Yang, Y., et. al. (2010). Mol Cell. 40(6):1016-23).
Anti-TDRD3, nr kat. ABE1868, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku 3 zawierającemu domenę Tudor i zostało przetestowane w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa białko 3 zawierające domenę Tudora u człowieka. Celuje w epitop w obrębie 258 aminokwasów w C-końcowej połowie.
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Immunoprecipitation in MCF7 cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated TDRD3 in 500 µg of MCF7 cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of this antibody immunoprecipitated TDRD3 in 500 µg of MCF7 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE1868 | 04054839178986 |