Kluczowe dokumenty
ABE1828
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FOXK2
serum, from rabbit
Synonim(y):
Forkhead box protein K2, Cellular transcription factor ILF-1, FOXK1, Interleukin enhancer-binding factor 1, FOXK2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXK2(3607)
Opis ogólny
Białko skrzynki widełkowej K2 (UniProt Q01167; znane również jako FOXK2, komórkowy czynnik transkrypcyjny ILF-1, czynnik wiążący wzmacniacz interleukiny 1) jest kodowane przez gen FOXK2 (znany również jako ILF, ILF-1, ILF1) (identyfikator genu 3607) u człowieka. FOXK2 jest czynnikiem transkrypcyjnym zaangażowanym w proliferację i przeżycie komórek. FOXK1 i FOXK2 należą do rodziny czynników transkrypcyjnych Fox charakteryzujących się domenami wiążącymi DNA typu forkhead. Jednak FOXK1 i FOXK2 można odróżnić od innych czynników transkrypcyjnych Fox przez obecność domen związanych z głowicą widełkową (FHA). FOXK2 oddziałuje z białkiem 1 związanym z BRCA1 (BAP1) poprzez domenę FHA w sposób zależny od fosforylacji BAP1 Thr493. BAP1 z kolei rekrutuje HCF-1, tworząc w ten sposób trójskładnikowy kompleks w miejscach genów docelowych FOXK2, gdzie BAP1 hamuje ekspresję genów docelowych FOXK2 w sposób zależny od aktywności BAP1 DUB.
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować z izoformami 1 i 2, ale nie z izoformą 3.
Immunogen
Epitop: C-końcowy
Rekombinowane białko odpowiadające C-końcowemu regionowi ludzkiego FOXK2.
Zastosowanie
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała FOXK2 w ekstrakcie jądrowym HeLa (dane dzięki uprzejmości El Bachir Affar, University of Montreal).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła FOXK2 w oczyszczonym przez powinowactwo kompleksie BAP1 z komórek HeLa wyrażających znakowany Flag-HA dziki typ BAP1 lub katalitycznie martwy mutant C91S BAP1 (Mashtalir, N., et al. (2014). Mol. Cell. 54(3):392-406).
To przeciwciało anty-FOXK2 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunoprecypitacji w celu wykrycia FOXK2.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FOXK2 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~78 kDa. Izoforma 1 (obliczono 69,1 kDa); Izoforma 2 (obliczono 64,3 kDa).
Postać fizyczna
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1