Merck
ABE149
Przeciwciało anty-ASF1a
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone chaperone ASF1A, Anti-silencing function protein 1 homolog A, hAsf1, hAsf1a, CCG1-interacting factor A, CIA, hCIA
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ASF1A(25842)
General description
ASF1a (anti-silencing function 1a) jest chaperonem histonów H3/H4 i regulatorem chromatyny. Białko to ułatwia umieszczanie histonów oraz usuwanie i wymianę histonów podczas montażu/demontażu nukleosomów i jest niezbędne do tworzenia heterochromatycznych ognisk związanych ze starzeniem (SAHF). ASF1a oddziałuje z czynnikiem montażu chromatyny 1 (CAF-1) w celu promowania montażu chromatyny zależnego od replikacji oraz z HIRA wewnątrz ciał PML komórek zbliżających się do starzenia po aktywacji p53/p21.
~23 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu ASF1a.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w IP. (Banumathy, G, et al. (2009). Mol Cell Biol. 29(3):758-770).
Przeciwciało anty-ASF1a jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania ASF1a znanego również jako histonowy chaperon ASF1A lub hAsf1 i zostało zatwierdzone w WB i IP.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected ASF1a on 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE14904053252416668