Merck
ABE1414
Przeciwciało anty-MEIOB
serum, from rabbit
Synonim(y):
Meiosis-specific with OB domain-containing protein, Protein expressed in male leptotene and zygotene spermatocytes 675, MLZ-675
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Meiob(75178)
General description
MEIOB jest jednoniciowym białkiem wiążącym wymaganym do prawidłowej homologicznej rekombinacji w mejozie I. MEIOB jest wymagany do prawidłowej naprawy nici DNA przy podwójnych pęknięciach nici i wiernej synapsie chromosomów. MEIOB jest również wymagany do pomyślnego zakończenia rekombinacji mejotycznej i jest częścią kompleksu wielobiałkowego z białkami RPA2 i SPATA22. MEIOB ulega ekspresji w gonadach, a w szczególności w jajnikach i jądrach, począwszy od 14 tygodnia po zapłodnieniu. MEIOB ulega również ekspresji w różnych nowotworach, ale nie w tkankach innych niż jądra i jajniki. Ze względu na swoją unikalną ekspresję MEIOB jest badany jako potencjalny przeciwnowotworowy czynnik autoimmunologiczny.
Zaobserwowano ~50 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające mysiemu MEIOB.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała MEIOB w jądrach P18 (Luo, M., et al. (2013). Nature. DOI: 10.1038/ncomms3788 str. 1-12).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła MEIOB w spermatocytach myszy (Luo, M., et al. (2013). Nature. DOI: 10.1038/ncomms3788 str. 1-12).
To przeciwciało anty-MEIOB zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i Immunoprecypitacji oraz Immunocytochemii do wykrywania MEIOB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse testis tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MEIOB in 10 µg of mouse testis tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2