Merck
ABE1358
Białko anty-cynkowe 593
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
ZFP593, Zinc finger protein T86
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Zfp593(68040)
General description
Białko palca cynkowego 593 (UniProt: O00488; znane również jako białko palca cynkowego T86) jest kodowane przez gen ZNF593 (znany również jako ZT86) (identyfikator genu: 51042) u człowieka. Palce cynkowe to małe domeny białkowe, w których cynk odgrywa rolę strukturalną, przyczyniając się do stabilności domeny. Białka zawierające palec cynkowy są zróżnicowane strukturalnie i pełnią szeroki zakres funkcji, w tym replikację i naprawę DNA, transkrypcję i translację, metabolizm, proliferację komórek i apoptozę. Domena palca cynkowego 593 (ZNF593) należy do rodziny białek palca cynkowego typu ZNF593/BUD20 C2H2 i zawiera pojedynczy palec cynkowy typu C2H2 (aminokwasy 61-85). ZFP593 jest w dużej mierze nieuporządkowany, z wyjątkiem domeny palca cynkowego. Wykazuje wszechobecną dystrybucję i został wykryty w śledzionie, prostacie, jądrach, jelicie cienkim i okrężnicy oraz w niższych poziomach w grasicy i leukocytach krwi obwodowej. Wykazano, że ZFP593 negatywnie moduluje aktywność wiązania DNA Oct-2. Może działać poprzez wiązanie się z oktamerem DNA lub poprzez interakcję z Oct-2. (Ref.: Srikrishna, S., et al. (2003), Nucleic Acid Res. 31(2): 532-550).
Zaobserwowano ~15 kDa. Obliczono 15,20 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 14 aminokwasom z C-końcowego końca ludzkiego białka palca cynkowego 593.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło białko palca cynkowego 593 w mysich embrionalnych komórkach macierzystych. (Dzięki uprzejmości dr Adriana Brackena z Trinity College w Dublinie).
Analiza immunoprecypitacji: 2 ug z reprezentatywnej partii wykryło białko palca cynkowego 593 w mysich zarodkowych komórkach macierzystych. (Dzięki uprzejmości dr Adriana Brackena z Trinity College w Dublinie).
Przeciwciało przeciwko białku palca cynkowego 593, nr kat. Nr ABE1358, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku 593 palca cynkowego i zostało przetestowane w immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa białko palca cynkowego 593 w mysich embrionalnych komórkach macierzystych. Celuje w epitop 14 aminokwasów od C-końca.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse embryonic stem cells.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Zinc finger protein 593 in 10 µg of mouse embryonic stem cells lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE135804054839169588