Merck
ABE1342
Anty-ZBTB4 (KAISO-L1)
from rabbit
Synonim(y):
Zinc finger and BTB domain-containing protein 4, KAISO-like zinc finger protein 1, KAISO-L1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZBTB4(57659)
General description
Białko zawierające palec cynkowy i domenę BTB 4 (UniProt: Q9P1Z0; znane również jako KAISO-like zinc finger protein 1, KAISO-L1, ZBTB4) jest kodowane przez gen ZBTB4 (znany również jako KIAA1538) (Gene ID: 57659) u człowieka. ZBTB4 jest regulatorem epigenetycznym, który lokalizuje się w heterochromatynie pericentromerycznej. Wykazano, że jest niezbędnym składnikiem w utrzymaniu stabilności genomu u ssaków. Służy jako represor transkrypcji o bimodalnej specyficzności wiązania DNA. Represjonuje transkrypcję w sposób zależny od metylo-CpG i wiąże się z wyższym powinowactwem do metylowanych dinukleotydów CpG w sekwencji konsensusowej 5′-CGCG-3′, ale może również wiązać się z niemetylowaną sekwencją konsensusową 5′-CTGCNA-3′ (znaną również jako konsensusowe miejsce wiązania kaiso). ZBTB4 zawiera sześć domen palców cynkowych typu C2H2 i dwa regiony bogate w prolinę (aa 435-536 i 610-654). Jego domena BTB (Broad-Complex, Tramtrack i Bric a brac) jest zlokalizowana w aminokwasach 30-152. Wykazano, że jest ona często regulowana w dół w nowotworach. ZBTB4 jest fosforylowany przez HIPK2 (Homeodomain Interacting Protein Kinase 2), a fosforylacja zmniejsza jego stabilność i wyzwala jego degradację w odpowiedzi na uszkodzenie DNA. (Ref.: Roussel-Gervais A., et al. (2017). Cancer Res; 77(1); 62-73; Yamada, D., et al (2009). Oncogene. 28(27); 2535-2544).
Zaobserwowano ~105 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego palca cynkowego i białka zawierającego domenę BTB 4.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło ZBTB4 (KAISO-L1) w skrawkach tkanek ludzkiego jajowodu i ludzkiego raka szyjki macicy.
Anti-ZBTB4 (KAISO-L1), nr kat. Nr ABE1342, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku 4 zawierającemu palec cynkowy i domenę BTB i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko 4 zawierające palec cynkowy i domenę BTB (KAISO-L1) w ludzkich komórkach. Jego celem jest epitop w obrębie 17 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in PC3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected ZBTB4 (KAISO-L1) in PC3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE1342-25UG04054839448140