Kluczowe dokumenty
ABE1337
Sigma-Aldrich
Anty-SETD6
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
N-lysine methyltransferase SETD6, SET domain-containing protein 6
Wybierz wielkość
25 μG
703,00 zł
100 μG
1570,00 zł
703,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
703,00 zł
100 μG
1570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
703,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SETD6(79918)
Opis ogólny
Metylotransferaza N-lizyny SETD6 (UniProt: Q8TBK2; znana również jako białko zawierające domenę SET 6) jest kodowana przez gen SETD6 (Gene ID: 79918) u człowieka. Metylotransferaza N-lizyny SETD6 jest białkiem domeny SET, które specyficznie monometyluje lizynę 310 NF-kappa B-p65, co prowadzi do obniżenia aktywności czynnika transkrypcyjnego NF-kappa B. Może również monometylować lizynę 8 H2AZ (H2AZK8me1). SETD6 jest wymagany do utrzymania samoodnowy embrionalnych komórek macierzystych. Pierwotne komórki urotelialne i prawidłowa tkanka pęcherza moczowego mają prawie niewykrywalne poziomy SETD6, które zwiększają się w transformowanych komórkach urotelialnych i są dalej zwiększane w komórkach i tkankach raka pęcherza moczowego. Nadekspresja SETD6 w transformowanych komórkach urotelialnych zwiększa ich przeżywalność i tworzenie kolonii. Wykazano, że SETD6 oddziałuje z białkiem czujnikowym stresu oksydacyjnego DJ1, które jest wymagane do transkrypcji genów docelowych zależnych od Nrf2. W warunkach podstawowych SETD6 i DJ1 wiążą się z chromatyną, a SETD6 hamuje aktywność DJ1, co prowadzi do represji transkrypcji zależnej od Nrf2. Jednak w warunkach stresu oksydacyjnego poziom mRNA i białka SETD6 spada, co prowadzi do zwiększenia ekspresji Nrf2 i zmniejszenia interakcji między SETD6 i DJ1. Opisano dwie izoformy SETD6, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. (Ref.: Mukherjee, N., et al. (2017). Oncotarget. 8(9); 15114-15125; Chen, A., et al. (2016). Biochim. Biophys. Acta. 1859(2):420-427).
Specyficzność
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa metylotransferazę N-lizyny SETD6 w ludzkich komórkach. celuje w epitop w obrębie 18 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiej metylotransferazy N-lizyny SETD6, izoforma 1.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SETD6 w komórkach HEK293.
Przeciwciało anty-SETD6, nr kat. ABE1337, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko metylotransferazie N-lizyny SETD6 i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SETD6 in human kidney tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~53 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1