Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM4E(390245)
General description
Histonowe N(ϵ)-metylowe demetylazy lizyny są ważne w regulacji epigenetycznej. JMJD2E (KDM4E), znana również jako specyficzna dla lizyny demetylaza 4E, histonowa demetylaza lizyny 4E lub białko podobne do KDM4D i kodowana przez gen KDM4E/KDM4DL, jest członkiem dużej rodziny ludzkich demetylaz histonowych zależnych od Fe(II)/2-oksoglutaranu. JMJD2E (KDM4E) jest demetylazą histonową, która specyficznie demetyluje ′Lys-9′ histonu H3, odgrywając w ten sposób centralną rolę w kodzie histonowym. Rodzina KDM4 obejmuje również KDM4A, KDM4B, KDM4C i KDM4D. Są one również określane odpowiednio jako JMDM3A/JMJD2A, JMDM3B/JMJD2B, JMDM3C/JMJD2C i JMDM3D/JMJD2D. Testy w stanie ustalonym wykazały, że KDM4E ma stopniowaną odpowiedź na O2 w fizjologicznie istotnym zakresie stężeń O2, przy czym poziom aktywności zależy od statusu metylacji białka docelowego, a badania z JMJD2E (KDM4E) mogą wskazywać na potencjał regulacji aktywności demetylazy histonów przez dostępność tlenu.
~65 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający JMJD2E/KDM4E.
Application
Wykryj JMJD2E/KDM4E za pomocą tego przeciwciała Anti-JMJD2E/KDM4E zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in PC-12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected JMJD2E/KDM4E in 10 µg of PC-12 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected JMJD2E/KDM4E in 10 µg of PC-12 cell lysate.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE1081 | 04053252944789 |