Kluczowe dokumenty
ABE1068
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Lin-28B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Protein lin-28 homolog B, Lin-28B
Wybierz wielkość
100 μG
1740,00 zł
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIN28B(389421)
Opis ogólny
Lin28 jest regulowanym rozwojowo białkiem wiążącym RNA (RBP). W jego regulacji w dół pośredniczą częściowo Lin4 i miR-125b, homolog mikro-RNA ssaków Lin4. Wiadomo, że jest negatywnie regulowany przez kwas retinowy i działa jako wzmacniacz translacji, kierując określone mRNA do polisomów, a tym samym zwiększając wydajność syntezy białek poprzez zwiększenie liczby zdarzeń inicjacji na cząsteczkę mRNA. Lin28 jest niezbędny i wystarczający do selektywnego blokowania procesu rozszczepiania miRNA pri-let-7 w komórkach embrionalnych (Viswanathan, 2008). Lin28 jest negatywnym regulatorem biogenezy miRNA i może odgrywać rolę w blokowaniu różnicowania za pośrednictwem miRNA w komórkach macierzystych i niektórych nowotworach (Viswanathan, 2008). Mechanizm, za pomocą którego miR-125b represjonuje Lin28 w komórkach ssaków, wydaje się obejmować redukcję nie tylko wydajności translacji, ale także obfitości mRNA (Wu, 2005). Wykazano, że Lin28 jest niezbędny do różnicowania mięśni szkieletowych poprzez translacyjną regulację ekspresji IGF2. Wiadomo, że ulega ekspresji w jądrach, łożysku i embrionalnych komórkach macierzystych (ES).
Specyficzność
Inne homologi: mysz, szczur 83%.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego Lin-28B.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Lin-28B w 10 µg lizatu tkanki ludzkiego jądra.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło Lin-28B w tkankach ludzkich jąder i ludzkich skrawków raka wątroby.
Anti-Lin-28B jest przeciwciałem przeciwko Lin-28B do stosowania w WB, IH.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lin-28B in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
~35/23 kDa obserwowane
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1