ABE1048
Anti-GABPB-1/NRF2b Antibody
serum, from rabbit
Synonim(y):
GA-binding protein subunit beta-1, GABP subunit beta-1, GABPB-1, GABP subunit beta-2, GABPB-2, Nuclear respiratory factor 2, Transcription factor E4TF1-47, Transcription factor E4TF1-53, GABPB-1/NRF2b
Wybierz wielkość
Wybierz wielkość
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on high sequence homology), equine (based on high sequence homology)
metody
ChIP: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABPB2(126626)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA): A representative lot caused a supershift of GABP A2/B2 (NRF-2 α2/β2) heterotetramer-DNA complex in EMSA using in vitro translated GABP (NRF-2) subunits and radiolabeled cytochrome oxidase subunit IV promoter fragment containing tandem GABP (NRF-2) recognition sites (Vercauteren, K., et al. (2008). J Biol Chem. 283(18):12102-12111).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GABPB (NRF-2beta)-PRC complex from human embryonic kidney 293FT cell lysate (Vercauteren, K., et al. (2008). J Biol Chem. 283(18):12102-12111).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GABPB (NRF-2beta) in U2OS cell lysates (Gleyzer, N., and Scarpulla, R.C. (2011). J. Biol. Chem. 286(46):39715-39725).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected GABPB-1/NRF2b in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1