Przejdź do
ABE1043
Przeciwciało anty-CAVIN-3/PRKCDBP
serum, from rabbit
Synonim(y):
Protein kinase C delta-binding protein, Cavin-3, Serum deprivation response factor-related gene product that binds to C-kinase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki26 marca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
1470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 marca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0023613M1HPA001890HPA055136
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000
UniProt accession no.
Q91VJ2
UniProt accession no.
Q9ULU4
UniProt accession no.
Q05655
UniProt accession no.
-
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
General description
CAVIN-3/PRKCDBP, znany również jako Cavin-3/SRBC lub Serum deprivation response factor-related gene product that bind to C-kinase i kodowany przez gen Prkcdbp/Srbc, jest cząsteczką adaptacyjną, która wiąże PKCdelta i jest członkiem nadrodziny białek wiążących PKC STICK (substraty, które oddziałują z kinazą C). CAVIN-3 wiąże caveolin i lokalizuje się w caveolae. CAVIN-3 pozostaje związany z kaweoliną, gdy kaweole pączkują, tworząc pęcherzyki (kaweole), które przemieszczają się na mikrotubulach do różnych regionów komórki. W przypadku braku CAVIN-3 wewnątrzkomórkowy ruch pęcherzyków jest znacznie upośledzony. CAVIN-3 jest również nazywany SRBC dla (produkt genu związanego z sdr, który wiąże się z kinazą c). Jaskinie są główną domeną błonową wspólną dla większości komórek. Jedną z cech definiujących tę domenę jest białko kaweolina, a obecnie wiadomo, że CAVIN-3 ma kluczowe znaczenie dla funkcji kaweoli. CAVIN-3 ulega ekspresji w macicy, jajnikach, sutku i komórkach nabłonkowych. Ulega również ekspresji w mózgu, płucach, sercu, śledzionie, jelitach, nerkach, mięśniach szkieletowych i jądrach, ale nie występuje w wątrobie. Białko wydaje się być regulowane w górę w warunkach głodu surowicy i zatrzymania wzrostu, co sugeruje odpowiedź na przeżycie.
Zaobserwowano ~ 37 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma. Obliczony MW wynosi 28 kDa Jednak białko to zaobserwowano przy ~ 34 kDa (prof. U. Schibler, Uniwersytet Genewski).
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające mysiemu CAVIN-3/PRKCDBP.
Application
Przeciwciało anty-CAVIN-3/PRKCDBP jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, zatwierdzonym do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CAVIN-3/PRKCDBP in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maider Varela-Guruceaga et al.
Frontiers in physiology, 11, 565486-565486 (2020-12-17)
Repetitive complete or incomplete pharyngeal collapses are leading to chronic intermittent hypoxia (CIH), a hallmark feature of obstructive sleep apnea (OSA) syndrome responsible for many metabolic disorders. In humans, an association between OSA and insulin resistance has been found independently
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE104304053252938658