Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BATF3(55509)
General description
BATF3, znany również jako Basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like 3, B-ATF-3, 21 kDa small nuclear factor isolated from T-cells lub Jun dimerization protein p21SNFT, kodowany przez gen BATF3/SNFT, jest czynnikiem transkrypcyjnym z rodziny AP-1, który kontroluje różnicowanie CD8+ grasiczych konwencjonalnych komórek dendrytycznych w układzie odpornościowym. BATF3 jest wymagany do rozwoju klasycznych komórek dendrytycznych CD8-alfa+ (cDC) i pokrewnych komórek dendrytycznych CD103+, które krzyżowo prezentują antygeny CD8. BATF3 działa poprzez tworzenie heterodimeru z białkami z rodziny JUN, które rozpoznają i wiążą sekwencję DNA 5′-TGA[CG]TCA-3′, a tym samym regulują ekspresję genów docelowych. BATF3 jest zlokalizowany w jądrze komórkowym. BATF3 ulega ekspresji głównie w mieloidalnych komórkach dendrytycznych i prekursorowych komórkach odpornościowych limfocytów T.
~17 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Suwak leucynowy
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający leucynowej końcówce ludzkiego BATF3.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: 1 µg tego przeciwciała wykryło BATF3 w ludzkich komórkach PBMC.
Wykrywaj BATF3 za pomocą tego przeciwciała anty-BATF3 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i cytometrii przepływowej.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Nuclear Receptors
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human spleen tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BATF3 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BATF3 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE1007 | 04053252961106 |