Przejdź do
ABD133
Przeciwciało anty-ACVR1B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Activin A receptor type IB, Activin receptor-like kinase 4, Activin receptor type 1B precursor, ACTR-IB, ACVRLK4, ALK4, ALK-4, Serine/threonine-protein kinase receptor R2, SKR2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1360,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACVR1B(91)
General description
Receptor aktywiny typu 1B (ACVR1B) należy do nadrodziny kinaz białkowych, a dokładniej do rodziny kinaz białkowych TKL Ser/Thr i podrodziny receptorów TGFB. ACVR1B, znana również jako kinaza podobna do receptora aktywiny 4 (ALK4), jest receptorem typu I dla aktywiny i odgrywa główną rolę w różnicowaniu komórek, zatrzymaniu wzrostu i apoptozie. Wiadomo, że ACVR1B tworzy kompleks receptora aktywiny z receptorem aktywiny typu 2 (ACVR2A lub ACVR2B). W tym kompleksie receptorowym receptory typu 2 (ACVR2A i/lub ACVR2B) działają jako główne receptory aktywiny, podczas gdy receptory typu 1 (w tym ACVR1B) działają jako dalsze przekaźniki sygnałów aktywiny. Aktywiny odgrywają rolę w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych, w tym w różnicowaniu i przeżyciu neuronów, gojeniu się ran, produkcji macierzy zewnątrzkomórkowej, rozwoju i cyklu mieszków włosowych, produkcji FSH, immunosupresji i kancerogenezie. ACVR1B ulega wysokiej ekspresji w fibroblastach pacjentów ze stwardnieniem układowym, co sugeruje, że mechanizm sygnalizacji aktywina/ACRV1B jest zaangażowany w stwardnienie układowe. ACVR1B ulega ekspresji w wielu tkankach, najsilniej w nerkach, trzustce, mózgu, płucach i wątrobie.
Zaobserwowano ~70 kDa. Uniprot opisuje 5 izoform w zakresie od ~52 kDa do ~62 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego ACVR1B.
Application
Przeciwciało anty-ACVR1B jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w receptor aktywiny typu 1 i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki nerkowej
Evaluated by Western Blotting/Peptide Inhibition Assay in human kidney tissue lysate.
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ACVR1B in 15 µg human kidney tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0000091M1ABN476SAB2100043
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
UniProt accession no.
P36896
UniProt accession no.
P36896
UniProt accession no.
Q8NER5
UniProt accession no.
Q04771
Gene Information
human ... ACVR1B(91)
Gene Information
human ... ACVR1B(91)
Gene Information
human ... ACVR1C(130399)
Gene Information
human ... ACVR1(90)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c