Merck
ABC97
Przeciwciało anty-Birc7/LIVIN
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Baculoviral IAP repeat-containing protein 7, Kidney inhibitor of apoptosis protein, KIAP, Livin, Melanoma inhibitor of apoptosis protein, ML-IAP, RING finger protein 50
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BIRC7(79444)
General description
Livin, znana również jako "białko 7 zawierające baculowirusowe powtórzenia IAP" (Birc7) i "KIAP", jest członkiem rodziny białek IAP (inhibitorów apoptozy) charakteryzujących się wysoce konserwatywnymi baculowirusowymi powtórzeniami IAP (BIR). Ponadto Livin zawiera jedną domenę palca cynkowego typu RING. Livin wykryto w sercu, łożysku, płucach, węzłach chłonnych, jajniku, śledzionie i w różnych typach guzów litych. Może hamować apoptozę indukowaną przez TNF, infekcję wirusową, leki i odstawienie czynnika wzrostu, poprzez hamowanie aktywności kaspaz (kaspaza 3, 7 i 9) i aktywację szlaku MAPK/JUN. Paradoksalnie, Livin może również działać jako czynnik proapoptotyczny w skróconej formie (tLivin), która jest rozszczepiana przez kaspazę 3 z białka o pełnej długości. Działanie proapoptotyczne liwiny może zależeć od jej domeny RING. Livin może odgrywać rolę w chłoniakach nieziarniczych.
~39 kDa, zaobserwowano ~32 kDa. Znane są dwie izoformy o masie 32 kDa i 30 kDa. Białko to zaobserwowano przy ~39 kDa (alfa) i ~37 kDa (beta) z powodu modyfikacji po translacji (Nachmias, B., et al. (2007). Apoptosis. 12(7):1129-1142.).
Immunogen
Epitop: Region powtórzeń BIR
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi powtórzenia BIR ludzkiego Birc7/LIVIN.
Application
Anty-Birc7/LIVIN wykrywa poziomy białek Birc7/LIVIN i został opublikowany i zatwierdzony do stosowania w WB.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Inne homologi: Szczur, Mysz i Bydło (93% homologii sekwencji).
To przeciwciało rozpoznaje region powtórzenia BIR Birc7/LIVIN.
Physical form
Oczyszczona królicza surowica poliklonalna w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki śledziony ludzkiej
Evaluated by Western Blot in human spleen tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Birc7/LIVIN in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wanyuan Chen et al.
Oncology reports, 41(1), 67-76 (2018-10-27)
Pancreatic cancer (PC) is a lethal solid malignancy with resistance to traditional chemotherapy. Recently, considerable studies have demonstrated the ubiquitous antitumor properties of gene therapy mediated by the oncolytic vaccinia virus. The second mitochondrial‑derived activator of caspase (Smac) has been
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC9704053252441493