ABC961
Anti-OFD1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Oral-facial-digital syndrome 1 protein homolog, OFD1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Ofd1(302661)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OFD1 in wild-type female mouse embryo lysates (Ferrante, M.I., et al. (2006). Nat Genet. 38(1):112-117).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected OFD1 in male E10.5 knock-out mouse embryo lysates (Ferrante, M.I., et al. (2006). Nat Genet. 38(1):112-117).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected OFD1 in PCM1 knockdown U2OS cells & untreated and serum-starved/autophagy-induced U2OS cells where OFD1 partially colocalizes with LC3 (Tang, Z., et al. (2013). Nature. 502:254-257).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected OFD1 in 10 µg of U2OS cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1