Kluczowe dokumenty
ABC940
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SNX18
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Sorting nexin-18, SH3 and PX domain-containing protein 3B, Sorting nexin-associated Golgi protein 1, SNX18
Wybierz wielkość
100 μG
2110,00 zł
2110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2110,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, canine
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNX18(112574)
Opis ogólny
Sorting nexin-18 (UniProt Q96RF0; znany również jako białko zawierające domenę SH3 i PX 3B, Sorting nexin-associated Golgi protein 1) jest kodowany przez gen SNX18 (znany również jako SNAG1, SH3PX2, SH3PXD3B) (Gene ID 112574) u człowieka. SNX18, SNX33 i SNX9 stanowią podrodzinę białek sortujących nexin (SNX) charakteryzujących się domeną Bin-Amphiphysin-Rvs (BAR), która umożliwia dimeryzację. Przyczynia się również do modulacji i kształtowania krzywizny błony. Posiada również domenę Src-homology 3 (SH3), która umożliwia interakcję z szeroką gamą bogatych w prolinę białek zawierających motyw PXXP. Oprócz pośredniczenia w endocytozie i wewnątrzkomórkowym transporcie pęcherzyków, SNX18, SNX33 i SNX9 są również niezbędne do pomyślnego zakończenia etapów ingresji i rozszczepienia cytokinezy oraz do dostarczenia podzbioru pęcherzyków do wewnątrzkomórkowego mostka, który łączy dwie powstające komórki potomne podczas mitozy. Według doniesień, GSK-3 zapobiega interakcji FIP5-SNX18 podczas metafazy i anafazy w komórkach Madin-Darby canine kidney (MDCK) poprzez katalizowanie fosforylacji FIP5 Thr276 w celu zapewnienia wierności i czasu celowania endosomu FIP5 do AMIS podczas tworzenia światła wierzchołkowego.
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować ze wszystkimi izoformami splicingu.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu SNX18.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła endogenny SNX18 w lizatach komórek MDCK i HeLa (Willenborg, C., et al. (2011). J Cell Biol. 195(1):71-86).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła endogenny SNX18 w lizatach komórek MDCK (Li, D., et al. (2014). EMBO J. 15(4):428-437).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała endogenny SNX18 w lizatach komórek MDCK (Willenborg, C., et al. (2011). J Cell Biol. 195(1):71-86).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła SNX18 w hodowanych na filtrze, spolaryzowanych komórkach MDCK, jak również spolaryzowanych komórkach MDCK hodowanych w kulturach 3D (Willenborg, C., et al. (2011). J Cell Biol. 195(1):71-86).
To przeciwciało anty-SNX18 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunoprecypitacji, immunocytochemii do wykrywania SNX18.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Jakość
Evaluated by Western Blotting in MDCK cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SNX18 in 10 µg of MDCK cell lysate.
Opis wartości docelowych
~73 kDa obserwowane
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2