Merck
ABC828
Przeciwciało anty-OCIAD1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
OCIA domain-containing protein 1, Ovarian carcinoma immunoreactive antigen
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OCIAD1(54940)
General description
Białko 1 zawierające domenę OCIA, znane również jako immunoreaktywny antygen raka jajnika i kodowane przez nazwę genu OCIAD1 lub OCIA, zostało zidentyfikowane poprzez immunoscreening biblioteki cDNA raka jajnika od pacjentów z rakiem jajnika. wyrażane w wielu tkankach, w tym w jajniku, łożysku, mózgu, jądrach, prostacie i gruczole sutkowym. Znane są dwie izoformy OCIAD1; izoforma 1 ulega wysokiej ekspresji w wielu tkankach, w tym w jajniku, łożysku, mózgu, jądrach, prostacie i gruczole sutkowym, podczas gdy izoforma 2 jest ograniczona do ośrodkowego układu nerwowego. OCIAD1 jest białkiem transmembranowym, którego nadekspresja w komórkach raka jajnika HEY zwiększała indukowaną kwasem lizofosfatydowym (LPA), ale nie na poziomie podstawowym, adhezję komórek do białek macierzy zewnątrzkomórkowej kolagenu I i lamininy10/11. Ta adhezja nie jest blokowana przez LY294002 i GF109203X, co sugeruje, że OCIAD1 nie wykorzystuje szlaków sygnałowych kinazy białkowej C i kinazy PI3 do wywierania wpływu na adhezję
Zaobserwowano ~27 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego OCIAD1.
Application
Przeciwciało anty-OCIAD1 wykrywa poziom OCIAD1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w OCIAD1.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected OCIAD1 in HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC82804053252943874