ABC821
Anti-AMBRA1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Activating molecule in BECN1-regulated autophagy protein 1, AMBRA1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMBRA1(55626)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected AMBRA1 in human brain cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected AMBRA1 in rat brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2