Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFRSF11B(4982)
General description
Osteoprotegeryna / TNFRSF11B, znana również jako członek nadrodziny receptora czynnika martwicy nowotworów 11B, czynnik hamujący osteoklastogenezę lub osteoprotegeryna (OPG) i kodowana przez gen TNFRSF11B / OCF / OPG, jest receptorem związanym z błoną, który działa jako receptor wabika dla TNFSF11 / RANKL, a tym samym pomaga neutralizować lub regulować jego funkcję w osteoklastogenezie. Homeostaza kości jest przynajmniej częściowo zależna od poziomów TNFSF11 i TNFSF11B, a działając jako wabik lub "dodatkowy" receptor dla TNFSF11B można modulować poziomy nadmiaru czynnika. Aktywacja receptorów hamuje aktywację osteoklastów i promuje apoptozę osteoklastów in vitro. OPG wydaje się również działać jako receptor wabika dla TNFSF10/TRAIL i pomaga zapobiegać apoptozie, w której pośredniczy TRAIL, a TRAIL działa jako antagonista osteoklastogenezy, a zatem ponownie OPG wydaje się moderować poziomy osteoklastów w sposób dynamiczny. OPG wykazuje wysoką ekspresję w wielu tkankach innych niż rozwijające się i dorosłe ośrodki zarodkowe kości, ale jego dokładna rola w tych innych tkankach jest nadal badana.
Zaobserwowano ~55 kDa. Białko jest silnie glikozylowane i często obserwowane jako monomer o masie ~55-60 kDa (Cundy T., et al. (2002) Hum Mol Genet. 11(18):2119-27).
Immunogen
Epitop: Domena TNFR-Cys 2
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie TNFR-Cys 2 ludzkiej osteoprotegeryny/TNFRSF11B.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Osteoprotegerin/TNFRSF11B w ludzkiej tkance nerkowej.
To przeciwciało anty-Osteoprotegeryna/TNFRSF11B zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i IHC (parafina) do wykrywania Osteoprotegeryny/TNFRSF11B.
Biochem/physiol Actions
Immunogen jest w 92% identyczny u bydła i myszy. Immunogen jest w 84% identyczny u szczura.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MG63 conditioned media.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Osteoprotegerin/TNFRSF11B in 10 µg of MG63 conditioned media.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Osteoprotegerin/TNFRSF11B in 10 µg of MG63 conditioned media.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABC463 | 04053252977503 |