Merck
ABC442
Przeciwciało przeciwko katepsynie Z
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cathepsin Z, Cathepsin P, Cathepsin X
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTSZ(1522)
General description
Katepsyna Z, znana również jako katepsyna P, katepsyna X i kodowana przez nazwę genu CTSZ, jest członkiem rodziny peptydaz C1. Katepsyna Z jest lizosomalną proteinazą cysteinową, która wykazuje zarówno aktywność karboksy-monopeptydazy, jak i karboksy-dipeptydazy. Katepsyna Z ulega wszechobecnej ekspresji w liniach komórek nowotworowych i guzach pierwotnych i, podobnie jak inni członkowie tej rodziny, może być zaangażowana w proces nowotworzenia. Znaleziono co najmniej dwa warianty transkryptu tego genu, ale określono pełną długość tylko jednego z nich.
Zaobserwowano ~33 kDa. (Pungecar, J., et al. (2000). PMID: 10653163)
Immunogen
Epitop: W pobliżu C-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiej katepsynie Z w pobliżu C-końca.
Application
To przeciwciało anty-katepsyny Z zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania katepsyny Z.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Cathepsin Z in 10 µg of human liver tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC44204055977121537