Merck
ABC428
Przeciwciało anty-VEGF-D
1 mg/mL, from rabbit
Synonim(y):
Vascular endothelial growth factor D, VEGF-D, c-Fos-induced growth factor, FIGF
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
concentration
1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FIGF(2277)
General description
VEGF-D, znany również jako czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego D lub czynnik wzrostu indukowany c-Fos, FIGF, i kodowany przez gen FIGF/VEGFD, jest jednym z rodziny naczyniowych czynników wzrostu, który jest aktywny w angiogenezie, limfangiogenezie i wzroście komórek śródbłonka. VEGF-D działa podczas tworzenia żylnych i limfatycznych układów naczyniowych i ma kluczowe znaczenie dla ich utrzymania w wieku dorosłym. VEGF-D, pierwotnie odkryty jako czynnik wzrostu indukowany przez c-Fos (FIGF), jest regulowany rozwojowo przez c-Fos i ulega ekspresji w różnych tkankach i narządach, w tym w pąkach kończyn, zwojach akustycznych, zębach, sercu, przednim płacie przysadki mózgowej, a także w mezenchymie płuc i nerek, wątrobie, skórze właściwej i okostnej kręgosłupa. Ze względu na swoją rolę w limfangiogenezie VEGFD jest również kluczowym celem terapeutycznym w modulowaniu przerzutów, a ostatnie badania pokazują, że sygnalizacja VEGFD-MEK-ERK moduluje transkrypcję za pośrednictwem SOX18 w normalnych komórkach, a zatem różne patologie mogą wynikać z rozregulowania sieci transkrypcyjnych, w których pośredniczy SOXF.
Zaobserwowano ~57 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 40 kDa, jednak VEGF-D wykazano jako pasmo ~57 do ~58 kDa w western blotach (Liu Y.H., et al., (2008) J Immunol. 81(9):6584-94).
Immunogen
Epitop: W pobliżu N-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu VEGF-D w pobliżu N-końca.
Application
Przeciwciało anty-VEGF-D wykrywa poziom VEGF-D i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w VEGF-D.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in SW620 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected VEGF-D in 10 µg of SW620 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC42804053252977497