Kluczowe dokumenty
ABC346
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-FAF1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Fas-associated protein 1, hFAF1, UBX domain-containing protein 12, UBX domain-containing protein 3A, UBXD12, UBXN3A, CGI-03
Wybierz wielkość
100 μG
1740,00 zł
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1740,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAF1(11124)
Opis ogólny
Białko związane z Fas 1 (FAF1) jest członkiem nadrodziny receptorów TNF, które odgrywa kluczową rolę w apoptozie podczas rozwoju i funkcji odpornościowych. FAF1 ma dwie aminokońcowe domeny o strukturalnej homologii do ubikwityny. Zaobserwowano, że FAF1 jest jednym ze składników kompleksu sygnalizacyjnego indukującego śmierć (DISC) podczas apoptozy za pośrednictwem Fas i może wiązać się z kaspazą-8 i FADD. Ponadto wykazano, że FAF1 hamuje aktywację czynnika transkrypcyjnego NF-kappaB. Wiadomo również, że FAF1 wchodzi w interakcje z białkami podobnymi do Apaf-1 zawierającymi PYRIN (PYPAF, zwane również NALP), takimi jak PYPAF1, PYPAF2 (NALP2) i PYPAF7, co sugeruje, że FAF1 może być również zaangażowany w szlak zapalny. FAF1 ulega szerokiej ekspresji z najwyższą ekspresją obserwowaną w jądrach, nieco mniejszą w mięśniach szkieletowych i sercu, a następnie w prostacie, grasicy, jajniku, jelicie cienkim i okrężnicy.
Specyficzność
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec FAF1.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego FAF1.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło FAF1 w tkance śledziony szczura.
Przeciwciało anty-FAF1 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w białko 1 związane z Fas i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected FAF1 in 15 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~78 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma. Uniprot opisuje 2 izoformy przy ~57 kDa i ~74 kDa
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek Jurkat
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2