Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MTCH2(23788)
General description
Mitochondrialny homolog nośnika 2 (MTCH2) może odgrywać kluczową rolę w mitochondrialnym szlaku apoptozy i może indukować depolaryzację mitochondriów. Sugeruje się, że MTCH2 katalizuje wymianę substratów przez wewnętrzną błonę mitochondrialną w odpowiedzi na sygnały apoptotyczne. Ponadto sugeruje się, że jest on celem Bid, proapoptotycznego członka rodziny Bcl-2. Rodzina białek Bcl-2 obejmuje szereg krytycznych regulatorów apoptozy, które można podzielić na dwie klasy: inhibitory apoptozy i promotory śmierci komórkowej. Apoptoza odgrywa ważną rolę w homeostazie tkanek, prawidłowym rozwoju organizmu i usuwaniu uszkodzonych komórek. Zakłócenie tego procesu zostało powiązane z różnymi chorobami, takimi jak rak.
Zaobserwowano ~34 kDa.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu MTCH2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło MTCH2 w tkance nerek myszy.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło MTCH2 w komórkach nerek myszy.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło MTCH2 w komórkach nerek myszy.
Przeciwciało anty-MTCH2 jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w homolog nośnika mitochondrialnego 2 i zostało przetestowane w Western blotting, IHC i immunofluorescencji.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MTCH2 in 15 µg of HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MTCH2 in 15 µg of HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABC335 | 04053252905070 |