Merck
ABC300
Przeciwciało anty-CIDEC/FSP27
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonim(y):
Cell death activator CIDE-3, Cell death-inducing DFFA-like effector protein C, Fat-specific protein FSP27 homolog, CIDEC/FSP27
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CIDEC(63924)
General description
Indukujące śmierć komórki białko efektorowe C podobne do DFFA (CIDEC), znane również jako homolog białka FSP27 specyficznego dla tłuszczu (FSP27), jest białkiem ulegającym ekspresji głównie w tkance tłuszczowej, które odgrywa rolę w magazynowaniu lipidów oraz funkcji i metabolizmie kropelek lipidów. Uważa się, że CIDEC/FSP27 odgrywa również rolę w apoptozie adipocytów, ponieważ nadmierna ekspresja w preadipocytach indukuje apoptozę, jednak w dojrzałych adipocytach ekspresja CIDEC/FSP27 zapewnia odporność na bodźce apoptotyczne. CIDE/FSP27 jest również czynnikiem transkrypcyjnym w białej tkance tłuszczowej, gdzie białko działa jako koaktywator z białkiem CEBPB, kontrolując ekspresję wielu genów, w tym SOCS1, SOCS3, TGFB1, TGFBR1, ID2 i XDH. CIDEC/FSP27 jest zlokalizowany zarówno w jądrze, jak i cytoplazmatycznym retikulum endoplazmatycznym, a także w kropelkach lipidów. Ekspresję CIDEC/FSP27 można również znaleźć w innych tkankach niż tkanka tłuszczowa, w tym w sercu, mózgu, nerkach i wątrobie. Poziomy CIDEC/FSP27 są regulowane przez szlak degradacji proteasomalnej ubikwityny, a poziom CIDEC/FSP27 zależy również od syntezy triacylogliceroli, dostępności kwasów tłuszczowych i potrzeby tworzenia kropli lipidowych.
Zaobserwowano ~30 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 27 kDa, jednak CIDEC/FSP27 wykazano jako pasmo ~30 kDa w niektórych zachodnich blotach. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Domena CIDE-N
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie CIDE-N ludzkiego CIDEC/FSP27.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło CIDEC/FSP27 w ludzkim raku jelita grubego i ludzkiej tkance jelita krętego.
To przeciwciało anty-CIDEC/FSP27 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii do wykrywania CIDEC/FSP27.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HCT116 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CIDEC/FSP27 in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC30004053252981791