Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
General description
Immunogen
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Human bone marrow tissue lysate
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected BST2 in 10 µg of human bone marrow tissue lysate.
Other Notes
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c