Przejdź do
ABC1454M
Przeciwciało przeciwko symporterowi sodowo-jodkowemu, C-końcowy 2
from rabbit
Synonim(y):
Sodium/iodide cotransporter, Na(+)/I(-) cotransporter, Na(+)/I(-) symporter
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki12 lipca 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
FACS, IHC, IP, WB
Citations:
-
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 lipca 2027Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC5A5(6528)
General description
68,66 kDa obliczone.
Kotransporter sodowo-jodkowy (UniProt: Q92911; znany również jako Na(+)/I(-) cotransporter, Sodium-iodide symporter, Na(+)/I(-) symporter) jest kodowany przez gen SLC5A5 (znany również jako NIS) (Gene ID: 6528) u człowieka. Kotransporter sodowo-jodkowy jest wieloprzepustowym białkiem błonowym, które pośredniczy w wychwycie jodków w tarczycy. Ulega ekspresji głównie w tkance tarczycy, ale jest obecny na niższych poziomach w gruczole sutkowym i jajniku. Jego ekspresja jest znacznie zmniejszona w nowotworach. Obecność symportera w gruczołach sutkowych prowadzi do wydzielania jodu w mleku, który jest niezbędny do funkcjonowania tarczycy u noworodków. Ekspresja genów i białek NIS jest stymulowana przez hormon tyreotropowy. Zarówno ludzki, jak i szczurzy NIS zawierają miejsca N-glikozylacji, jednak glikozylacja nie jest wymagana do jego pełnej aktywności. Nieprawidłowości w ekspresji genu NIS prowadzą do chorób tarczycy i mogą skutkować wrodzoną niedoczynnością tarczycy. Autoprzeciwciała przeciwko NIS niekorzystnie wpływają na transport jodków.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego symportera jodkowo-sodowego.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło Sodium-Iodide Symporter w ludzkich skrawkach tkanek tarczycy i ludzkich gruczołów ślinowych.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Sodium-Iodide Symporter w komórkach COS-7 transfekowanych ludzkim NIS typu dzikiego oraz w komórkach COS-7 transfekowanych zmutowanym ludzkim NIS Q267E (De la Vieja, A., et. al. (2005). Mol Endocrinol. 19(11):2847-58; De la Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Sodium-Iodide Symporter w aplikacji Immunohistochemistry (De la Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87; Wapnir, I.L., et. al. (2004). Clin Cancer Res. 10(13):4294-302; Wapnir, I.L., et. al. (2003). J Clin Endocrinol Metab. 88(4):1880-8).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła symporter sodowo-jodkowy w biotynylowanych konstruktach NIS wyrażonych w komórkach COS-7 (De la Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Sodium-Iodide Symporter w komórkach COS-7 transfekowanych WT i zmutowanym Q267E NIS (De la Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło symporter sodowo-jodkowy w komórkach COS-7 transfekowanych hNIS (dzięki uprzejmości dr Nancy Carrasco i dr Andrei Reyna-Neyra z Uniwersytetu Yale).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Sodium-Iodide Symporter w komórkach COS-7 transfekowanych NIS i komórkach COS-7 transfekowanych WT i zmutowanym Q267E NIS (De la Vieja, A., et. al. (2005). Mol Endocrinol. 19(11):2847-58; De la Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Sodium-Iodide Symporter w IHC-P ludzkich gruczołów ślinowych i tkanek piersi (Tazebay, U.H., et. al. (2000). Nat Med. 6(8):871-8).
Anti-Sodium-Iodide Symporter, C-terminal 2, Cat. ABC1454, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym wykrywającym kotransporter sodowo-jodkowy i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej, immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa symporter sodowo-jodkowy u ludzi. Celuje w epitop w obrębie 13 aminokwasów od C-końca. W przypadku aplikacji Western blot nie należy gotować próbki, aby uniknąć agregacji. Podczas przenoszenia białka na membranę nitrocelulozową zaleca się stosowanie 0,05% (w / v) dodecylosiarczanu litu w buforze transferowym.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 76 mM Tris, 192 mM glicyny, pH 7,4 z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human stomach tissue sections.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Sodium-Iodide Symporter in human stomach tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC1191SAB2102220ABC1453
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
Q92911
UniProt accession no.
Q92911
UniProt accession no.
Q92911
UniProt accession no.
Q63008
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c