Przejdź do zawartości
MABC1191
Przeciwciało przeciwko symporterowi jodku sodu, klon ARN1
clone ARN1, from mouse
Synonim(y):
Sodium/iodide cotransporter, Na(+)/I(-) cotransporter, Na(+)/I(-) symporter, Solute carrier family 5 member 5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
ARN1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
ARN1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC5A5(6528)
General description
Kotransporter sodowo-jodkowy (UniProt: Q92911; znany również jako Na(+)/I(-) cotransporter, Sodium-iodide symporter, Na(+)/I(-) symporter, Solute carrier family 5 member 5) jest kodowany przez gen SLC5A5 (znany również jako NIS) (Gene ID: 6528) u człowieka. Kotransporter sodowo-jodkowy jest wieloprzepustowym białkiem błonowym, które pośredniczy w wychwycie jodków w tarczycy. Ulega ekspresji głównie w tkance tarczycy, ale jest obecny na niższych poziomach w gruczole sutkowym i jajniku. Znajduje się w błonie podstawno-bocznej komórek pęcherzykowych tarczycy, gdzie pośredniczy w skutecznym wychwycie jodków z krwiobiegu do tarczycy przy użyciu gradientu sodu generowanego przez Na+/K+-ATPazę. Transportuje jeden jon jodkowy wraz z dwoma jonami sodu, podążając za skierowanym do wewnątrz gradientem sodu. Ekspresja kotransportera sodowo-jodkowego jest znacznie zmniejszona w nowotworach. Obecność symportera w gruczołach mlecznych prowadzi do wydzielania jodu w mleku, który jest niezbędny do funkcjonowania tarczycy u noworodków. Ekspresja genów i białek NIS jest stymulowana przez hormon tyreotropowy. Zarówno ludzki, jak i szczurzy NIS zawierają miejsca N-glikozylacji, jednak glikozylacja nie jest wymagana do jego pełnej aktywności. Wiadomo, że mutacje w genie SLC5A5 powodują dyshormonogenezę tarczycy (TDH1), która charakteryzuje się niezdolnością tarczycy do utrzymania różnicy stężeń łatwo wymienialnego jodu między osoczem a tarczycą, co prowadzi do wrodzonej niedoczynności tarczycy. Autoprzeciwciała przeciwko NIS niekorzystnie wpływają na transport jodków.
Zaobserwowano ~68 kDa; obliczono 68,67 kda. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego kotransportera sodu/jodku.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło Sodium-Iodide Symporter w wycinkach tkanki ludzkiego żołądka.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła Sodium-Iodide Symporter w zastosowaniach immunohistochemicznych (Tazebay, U.H., et. al. (2000). 6(8):871-8).
Anti-Sodium-Iodide Symporter, klon ARN1, nr kat. MABC1191, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa kotransporter sodowo-jodkowy i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Klon ARN1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym kotransporter sodowo-jodkowy w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 13 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Protein G purified
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 140 mM Tris i 180 mM glicyny (pH 7,4) bez azydku.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MDCK cells transduced with human WT NIS.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Sodium-Iodide Symporter in MDCK cells transduced with human WT Sodium-Iodide Symporter (NIS).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)