Przejdź do
ABC1453
Anty-Sodium-Iodine Symporter (NIS) C-term
from rabbit
Synonim(y):
Sodium/iodide cotransporter, Na(+)/I(-) cotransporter, NIS, Sodium-iodide symporter, Na(+)/I(-) symporter, Solute carrier family 5 member 5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
1
1740,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Sympoter sodowo-jodkowy (Uniprot: Q63008; znany również jako NIS, Sodium/iodide cotransporter, Na(+)/I(-) cotransporter, Sodium-iodide symporter, Na(+)/I(-) symporter, Solute carrier family 5 member 5) jest kodowany przez gen Scl5a5 (znany również jako Nis) (Gene ID: 114613) u szczura. NIS jest wieloprzepustowym białkiem błonowym, które bierze udział w transporcie jodków w tarczycy. Wykazuje wysoką ekspresję w komórkach nabłonkowych tarczycy, a niższe poziomy ekspresji odnotowano również w gruczole sutkowym, gruczole ślinowym, żołądku i okrężnicy. Obecność symportera w gruczołach sutkowych prowadzi do wydzielania jodu w mleku, który jest niezbędny do funkcjonowania tarczycy u noworodków. Ekspresja genu i białka NIS jest stymulowana przez hormon tyreotropowy. Zarówno ludzki, jak i szczurzy NIS zawierają miejsca N-glikozylacji, jednak glikozylacja nie jest wymagana do jego pełnej aktywności. Nieprawidłowości w ekspresji genu NIS prowadzą do chorób tarczycy i mogą skutkować wrodzoną niedoczynnością tarczycy. Autoprzeciwciała przeciwko NIS niekorzystnie wpływają na transport jodków.
Zaobserwowano ~80 kDa; obliczono 65,20 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Peptyd liniowy sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z regionu C-termnus szczurzego kotransportera sodu/jodku.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000-1:40K z reprezentatywnej partii wykryło C-terminowy symporter sodowo-jodowy (NIS) w komórkach tarczycy FRTL-5 (dzięki uprzejmości dr Nancy Carrasco i dr Andrei Reyna-Neyra z Uniwersytetu Yale).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Sodium-Iodine Symporter (NIS) C-term w zastosowaniach immunocytochemicznych (Levy, O., et. al. (1997). Proc Natl Acad Sci USA. 94(11):5568-73; De La Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła symporter sodowo-jodowy (NIS) C-term w tarczycy szczura, gruczole sutkowym szczura karmiącego (Tazebay, U.H., et. al. (2000). Nat Med. 6(8):871-8).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła symporter sodowo-jodowy (NIS) C-term w aplikacjach Western Blotting (Levy, O., et. al. (1997). Proc Natl Acad Sci USA. 94(11):5568-73; Tazebay, U.H., et. al. (2000). Nat Med. 6(8):871-8; Levy, O., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(35):22657-63; De La Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła symporter sodowo-jodowy (NIS) C-term w zastosowaniach immunoprecypitacji (De La Vieja, A., et. al. (2004). J Cell Sci. 117(Pt 5):677-87; Levy, O., et. al. (1998). J Biol Chem. 273(35):22657-63).
Anti-Sodium-Iodine Symporter (NIS) C-term, Cat. ABC1453, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa kotransporter sodowo-jodowy i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa kotransporter sodowo-jodkowy w tarczycy szczura. Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od regionu C-końca.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 2 M Tris, 0,2 M bufor glicynowy (pH 7,4) bez konserwantów.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat thyroid tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.5 µg/mL of this antibody detected Sodium-Iodine Symporter (NIS) C-term in 10 µg of rat thyroid tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABC1454MMABC1191ABS518
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
ARN1, monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q63008
UniProt accession no.
Q92911
UniProt accession no.
Q92911
UniProt accession no.
P53794
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c