ABC1389
Anti-DCLK1-S
from rabbit
Synonim(y):
Serine/threonine-protein kinase DCLK1-S, EC: 2.7.11.1, Doublecortin domain-containing protein 3A-short, Doublecortin-like and CAM kinase-like 1, Doublecortin-like kinase 1, PS41014
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCLK1(9201)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DCLK1-S in Western Blotting applications (Sarkar, S., et. al. (2017). Lab Invest. [Epub ahead of print]).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected DCLK1-S in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash