Merck
AB9858
Przeciwciało anty-GPCR G2A
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
G protein-coupled receptor G2A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Immunogen
Wysoce oczyszczony peptyd z C-końca szczurzego G2A.
Application
Immunohistochemia na utrwalonym w formalinie, zatopionym w parafinie móżdżku szczura.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj GPCR G2A za pomocą tego przeciwciała anty-GPCR G2A zatwierdzonego do stosowania w IH(P).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Growth Cones & Axon Guidance
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje szczurzy GPCR G2A (receptor G2A sprzężony z białkiem G).
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w 0,1M roztworze buforowym glicyny / 0,2M roztworze buforowym Tris pH7,8 zawierającym 0,02% azydku sodu.
ImmunoAffinity Purified
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
RABBIT ANTI- RAT GPCR G2A
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB985804053252372698