Kluczowe dokumenty
AB9756
Sigma-Aldrich
Anti-Ghrelin Antibody, active
Chemicon®, from chicken
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human, mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GHRL(51738)
Specyficzność
Ghrelin, active
Immunogen
Peptide from ghrelin, active.
Zastosowanie
Detect the Ghrelin protein using this Anti-Ghrelin, active validated for use in ELISA.
ELISA: 1:500-1:4,000 in a sandwich ELISA.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2