AB9712
Anti-Sortilin Antibody
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Neurotensin receptor 3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SORT1(6272)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000 on rat spinal cord.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1