Merck
AB9682
Przeciwciało anty-Dardarin
serum, Chemicon®
Synonim(y):
LRRK2 Leucine-rich repeat kinase 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRRK2(120892)
General description
286 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd ze szczurzego LRRK2.
Application
Przeciwciało anty-Dardarin wykrywa poziom Dardarin i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blot: 1:5 000-1:10 000 na ekstrakcie z mózgu myszy.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje LRRK2 [kinazę powtórzeń bogatą w leucynę 2, Dardarin]. Za pomocą Western blot przeciwciało rozpoznaje pasmo o masie ~240 kDa w ekstrakcie z mózgu myszy. Można również zaobserwować dodatkowe pasmo przy ~ 130-140 kDa. W lizacie ludzkiego mózgu przeciwciało rozpoznaje pasmo o masie ~150 kDa.
Physical form
Serum królicze. Płyn.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka mózgowa
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Izabella D Greene et al.
Journal of neuroscience research, 92(4), 506-516 (2014-01-01)
Mutations in the leucine-rich repeat kinase 2 (lrrk2) gene are the leading genetic cause of Parkinson's disease (PD). In characterizing the novel ROC domain mutant A1442P, we compared its steady-state protein levels, propensity to aggregate, and toxicity with the pathogenic
Berta Pons et al.
Oncology reports, 27(1), 225-231 (2011-09-17)
Translational control is a crucial component of cancer development and progression. Eukaryotic initiation factor (eIF) 4E mediates eIF4F association with the mRNA
Saskia Biskup et al.
BMC neuroscience, 8, 102-102 (2007-11-30)
Mutations within the leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) gene account for a significant proportion of autosomal-dominant and some late-onset sporadic Parkinson's disease. Elucidation of LRRK2 protein function in health and disease provides an opportunity for deciphering molecular pathways important in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB968204053252281709