Merck
AB9485
Przeciwciało przeciwko receptorowi somatostatyny typu 1
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
SSTR1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
15
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SSTR1(6751)
Immunogen
Syntetyczny peptyd z N-końcowej zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego receptora somatostatyny typu 1.
Application
Immunohistochemia na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciwko receptorowi somatostatyny typu 1 jest przeciwciałem przeciwko receptorowi somatostatyny typu 1 do stosowania w IH(P).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor somatostatyny typu 1 [SSTR1].
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS, pH 7,7 z 0,01% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weike Liu et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2022, 5910874-5910874 (2022-08-23)
Exosomes derived from human bone marrow mesenchymal stem cells (BMSCs) play potential protective roles in asthma. However, the underlying mechanisms remain not fully elucidated. Herein, exosomes were isolated from BMSCs, and the morphology, particle size, and exosome marker proteins were
Gaoyang Chen et al.
International journal of biological sciences, 17(15), 4409-4425 (2021-11-23)
Bone remodeling is a dynamic process between bone formation mediated by osteoblasts and bone resorption mediated by osteoclasts. Disrupted bone remodeling is a key factor in postmenopausal osteoporosis, a metabolic disorder characterized by deteriorated bone microarchitecture and increased risk of
Leonardo Augusto et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007746-e1007746 (2019-06-14)
Toxoplasma gondii is a prevalent protozoan parasite that can infect any nucleated cell but cannot replicate outside of its host cell. Toxoplasma is auxotrophic for several nutrients including arginine, tryptophan, and purines, which it must acquire from its host cell.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB948504053252618611