Kluczowe dokumenty
AB9480
Sigma-Aldrich
Anti-Retinoic Acid-Induced 3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
RAI3/RAIG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IHC
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPRC5A(9052)
Specyficzność
Recognizes Retinoic Acid-Induced 3 [RAI3/RAIG1].
Immunogen
Synthetic peptide from the 2nd extracellular domain of human Retinoic Acid-Induced 3.
Zastosowanie
Detect Retinoic Acid-Induced 3 using this Anti-Retinoic Acid-Induced 3 Antibody validated for use in IH(P).
Immunohistochemistry on paraffin embedded tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Postać fizyczna
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in PBS, pH 7.7 with 0.01% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -70°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2