Key Documents
AB9478
Sigma-Aldrich
Anti-P2Y6 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... P2RY6(5031)
Specyficzność
Recognizes P2Y6.
Immunogen
Synthetic peptide from the C-terminal domain of human P2Y6. The immunogen has 100% homology with rat.
Zastosowanie
Immunohistochemistry on formalin fixed paraffin embedded tissue sections.
Immunocytochemistry on acetone fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
This Anti-P2Y6 Receptor Antibody is validated for use in IC, IH(P) for the detection of P2Y6 Receptor.
Postać fizyczna
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in PBS, pH 7.7 with 0.01% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -70°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2