Merck
AB9311
Przeciwciało przeciwko receptorowi wazopresyny V1B. Przeciwciało
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
V1B Receptor
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AVPR1B(553)
Immunogen
Syntetyczny peptyd z trzeciej domeny cytoplazmatycznej ludzkiego receptora wazopresyny V1B.
Application
Immunohistochemia na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciwko receptorowi wazopresyny V1B. Przeciwciało zostało zatwierdzone do stosowania w IH(P) do wykrywania receptora wazopresyny V1B.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurochemistry & Neurotrophins
Neuroinflammation & Pain
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie były testowane. Immunogen ma 62% homologii z myszą i 62% ze szczurem.
Rozpoznaje receptor wazopresyny V1B.
Physical form
Płyn w PBS, pH 7,7 z 0,01% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christian Wüthrich et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 71(1), 54-65 (2011-12-14)
The human polyomavirus JC (JCV) infects glial cells and causes progressive multifocal leukoencephalopathy (PML), a demyelinating disease of the brain, in immunosuppressed individuals. The extent of JCV infection of neurons is unclear. We determined the prevalence and pattern of JCV